Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ PFP
Código de producto. 15642757 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15642757 150 mm cada uno
15632757 100 mm cada uno
15652757 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642757 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25402152130V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo con UHPLC de alta presión para una mejor separación, velocidad y capacidad de procesamiento de mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos pesticidas.
Consiga una potencia aún mayor de separación, velocidad y rendimiento para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados gracias a las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ de PFP (pentafluorofenilo). Estas columnas se desarrollaron junto con el sistema Vanquish UHPLC para aprovechar las capacidades de presión extendida y la solidez del sistema. El resultado es un nuevo nivel de separación, velocidad y rendimiento que resuelve los retos analíticos del análisis de matrices complejas mediante cromatografía líquida (LC) y LC-MS.
Separaciones potentes
La gama ampliada de columnas para UHPLC Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH y Hypersil GOLD VANQUISH ofrecen una gama más amplia de opciones de selectividad y formato para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de UHPLC. Estas columnas ofrecen:
  • Mejores separaciones: la alta eficacia permite la separación de una mezcla muy compleja
  • Más resultados: Alto rendimiento a altos caudales
  • Interacciones más sencillas: Solución de flujo de trabajo ininterrumpido, para separaciones sencillas y fáciles
  • Mayores capacidades: Amplia gama de formatos y selectividades de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 21756 psi (1500 bar)
Forma de partícula Fully Porous
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 175Å
Cantidad Each
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria Selectividad C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 11 %
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa