Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18
Código de producto. 15682747 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15682747 150 mm cada uno
15672747 100 mm cada uno
15662747 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15682747 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25002152130V
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una forma de pico excepcional y una alta resolución para aplicaciones de UHPLC de alta presión rápidas y de alto rendimiento mediante gradientes genéricos en sistemas UHPLC Vanquish y LC/MS.
Consiga una mayor potencia de separación, velocidad y capacidad de procesamiento utilizando columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18. Estas columnas de fase reversa se desarrollaron junto con el sistema Vanquish UHPLC para aprovechar las capacidades de presión extendida del sistema y su solidez. El resultado es un nuevo nivel de separación, velocidad y rendimiento que resuelve los retos analíticos del análisis de matrices complejas mediante cromatografía líquida (LC) y LC-MS.
Separaciones potentes
La gama ampliada de columnas para UHPLC Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH y Hypersil GOLD VANQUISH ofrecen una gama más amplia de opciones de selectividad y formato para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de UHPLC. Ofrecen:
  • Mejores separaciones: la alta eficacia permite la separación de una mezcla muy compleja
  • Más resultados: Alto rendimiento a altos caudales
  • Interacciones más sencillas: Solución de flujo de trabajo ininterrumpido, para separaciones sencillas y fáciles
  • Mayores capacidades: Amplia gama de formatos y selectividades de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 21756 psi (1500 bar)
Forma de partícula Fully Porous
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 175Å
Cantidad Each
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria Selectividad C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 11 %
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa