Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de UHPLC Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ
Código de producto. 15602757 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15602757 100 mm cada uno
15612757 150 mm cada uno
15622757 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602757 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25302102130V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para aplicaciones UHPLC de alta presión para retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas en el sistema UHPLC Vanquish.
Consiga una potencia aún mayor de separación, velocidad y rendimiento para la retención y resolución de analitos polares mediante las columnas para UHPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ. Estas columnas se desarrollaron junto con el sistema Vanquish UHPLC para aprovechar las capacidades de presión extendida y la solidez del sistema. El resultado es un nuevo nivel de separación, velocidad y rendimiento que resuelve los retos analíticos del análisis de matrices complejas mediante cromatografía líquida (LC) y LC-MS.
Separaciones potentes
La gama ampliada de columnas para UHPLC Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH y Hypersil GOLD VANQUISH ofrecen una gama más amplia de opciones de selectividad y formato para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de UHPLC. Estas columnas ofrecen:
  • Mejores separaciones: la alta eficacia permite la separación de una mezcla muy compleja
  • Más resultados: Alto rendimiento a altos caudales
  • Interacciones más sencillas: Solución de flujo de trabajo ininterrumpido, para separaciones sencillas y fáciles
  • Mayores capacidades: Amplia gama de formatos y selectividades de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Forma de partícula Fully Porous
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 12 %
Con desactivación terminal Polar
Fase Fase reversa