Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Código de producto. 10774984 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10774984 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10067364 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10322885 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10149344 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10765526 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10231915 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10291955 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10579565 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10589565 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10058424 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10568035 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10201825 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 11508710 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 11598700 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 11588700 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 11578700 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10371015 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | paquete de 3 |
| 11538290 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10619285 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10270055 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10734657 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11528290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10486764 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10559555 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10229944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10233223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10642864 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10473415 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10304473 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10250665 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11952458 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10641904 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10260995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10253193 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10706354 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10531135 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10583025 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10269504 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10435943 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10661134 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10465753 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10670774 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10523435 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10141033 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10159194 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10078902 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10068902 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10418574 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10220815 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10724414 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10621524 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10704756 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10620564 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10131223 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
Descripción
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
- Mayor retención y selectividad para isómeros posicionales de compuestos halogenados
- Excelente análisis selectivo de compuestos no halogenados, particularmente compuestos polares que contengan grupos hidroxilo, carboxilo o nitro, u otros grupos polares
- Separación eficaz de mezclas difíciles que contienen compuestos halogenados y polares estrechamente relacionados
La introducción de un grupo de flúor en la fase estacionaria provoca cambios significativos en la interacción de fase soluto-estacionaria y aumenta la selectividad y la retención adicional.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLCDé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Forma de partícula | Fully Porous |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Cantidad | Each |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L43 |
| Fase estacionaria | PFP (pentafluorofenilpropilo) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 8 % |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.