Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PEI HILIC
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PEI HILIC
Código de producto. 11528983 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11528983 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 rollo |
| 11537971 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11567971 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11577971 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11587971 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11537981 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11567981 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11587981 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11597981 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 11507991 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 11517991 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10029259 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 11567931 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 11527931 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 11527961 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 11507961 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 11597951 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11587951 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11577951 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 11557951 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 11547951 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11597941 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11547941 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11517981 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11597971 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 11768056 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11758056 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11748056 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11738056 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11728056 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11708056 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
Descripción
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales, utilizando las columnas para LC PEI HILIC (cromatografía de líquidos de interacción hidrófila) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas ofrecen separación directa sin necesidad de derivatización de muestras o reactivos de par iónico. Las columnas, que incorporan una excepcional forma de pico y selectividad, proporcionan una mejora de la sensibilidad para la detección por MS. Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm, las columnas para PEI HILIC Hypersil GOLD son ideales para aplicaciones de descubrimiento de fármacos, análisis de alimentos y análisis medioambientales.
Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Forma de partícula | Fully Porous |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Cantidad | Each |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Fase estacionaria | Polietileneimina |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 6 % |
| Con desactivación terminal | No |
| Fase | HILIC |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.