Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PEI HILIC
Código de producto. 11517991 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 4
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11517991 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11528983 100 mm 3 mm 3 μm 1 rollo
11537971 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11567971 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11577971 100 mm 1 mm 5 μm cada uno
11587971 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11537981 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11567981 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11587981 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11597981 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
11507991 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10029259 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
11567931 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
11527931 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
11527961 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11507961 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11597951 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11587951 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
11577951 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11557951 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
11547951 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11597941 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11547941 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11517981 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11597971 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
11768056 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
11758056 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
11748056 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
11738056 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
11728056 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
11708056 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 11517991 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26505254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales utilizando columnas para LC PEI HILIC Hypersil GOLD.
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales, utilizando las columnas para LC PEI HILIC (cromatografía de líquidos de interacción hidrófila) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas ofrecen separación directa sin necesidad de derivatización de muestras o reactivos de par iónico. Las columnas, que incorporan una excepcional forma de pico y selectividad, proporcionan una mejora de la sensibilidad para la detección por MS. Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm, las columnas para PEI HILIC Hypersil GOLD son ideales para aplicaciones de descubrimiento de fármacos, análisis de alimentos y análisis medioambientales.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas HPLC
Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Forma de partícula Fully Porous
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Cantidad Each
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Polietileneimina
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 6 %
Con desactivación terminal No
Fase HILIC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.