Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase inversa Hypersil GOLD™ aQ C18, 12 μm, 2,1 mm x 20 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tamaño de partículas | 12 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | aQ C18 |
| Mostrar más |