Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de ciano (CN) CPS de Hypersil™, 3 μm, 4,6 mm x 100 mm
Código de producto. 10502455 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10502455 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10502455 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30803104630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase normal y reversa
  • Equilibración de fase móvil más rápida que el sílice en fase normal
  • No se desactiva por trazas de agua en fase normal
  • Uno de los materiales menos retentivos de fase inversa y, por lo tanto, útil para separar compuestos polares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 4 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal y reversa