Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ Chiral
Código de producto. 16343117 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Fase estacionaria:
Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa
Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
Tris(4-metilbenzoil) de celulosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Fase estacionaria unitSize
16343117 50 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16333157 100 mm 4,6 mm 10 μm - cada uno
16353117 100 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16343157 150 mm 4,6 mm 10 μm - cada uno
16363117 150 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16353157 250 mm 4,6 mm 10 μm - cada uno
16373117 250 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16363157 100 mm 4,6 mm 3 μm - cada uno
16383117 100 mm 4,6 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16373157 150 mm 4,6 mm 3 μm - cada uno
16393117 150 mm 4,6 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16383157 250 mm 4,6 mm 3 μm - cada uno
16303127 250 mm 4,6 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16393157 100 mm 4,6 mm 5 μm - cada uno
16313127 250 mm 10 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16303167 150 mm 4,6 mm 5 μm - cada uno
16323127 250 mm 20 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16313167 250 mm 4,6 mm 5 μm - cada uno
16333127 100 mm 4,6 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16343127 150 mm 4,6 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16353127 250 mm 4,6 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16363127 250 mm 10 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16373127 250 mm 20 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa cada uno
16383127 50 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16393127 100 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16303137 150 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16313137 250 mm 4,6 mm 3 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16323137 100 mm 4,6 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16333137 150 mm 4,6 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16343137 250 mm 4,6 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16353137 250 mm 10 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16363137 250 mm 20 mm 5 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16373137 100 mm 4,6 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16383137 150 mm 4,6 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16393137 250 mm 4,6 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16303147 250 mm 10 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16313147 250 mm 20 mm 10 μm Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa cada uno
16323147 100 mm 4,6 mm 3 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16333147 150 mm 4,6 mm 3 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16343147 250 mm 4,6 mm 3 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16353147 100 mm 4,6 mm 5 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16363147 150 mm 4,6 mm 5 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16373147 250 mm 4,6 mm 5 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16383147 250 mm 10 mm 5 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16393147 100 mm 4,6 mm 10 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16303157 150 mm 4,6 mm 10 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16313157 250 mm 4,6 mm 10 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
16323157 250 mm 10 mm 10 μm Tris(4-metilbenzoil) de celulosa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16343117 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 42003054630
This item is not returnable. View return policy
Resuelva los enantiómeros con las columnas para HPLC Hypersil Chiral en modo de fase normal para una purificación segura del compuesto de interés.
Separe una amplia gama de enantiómeros con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, diseñadas para separaciones de racematos neutros, ácidos y básicos en fase normal. Estas columnas quirales le ayudar a garantizar que se satisfagan sus necesidades de purificación resolviendo mezclas racémicas y contaminantes potenciales para que pueda confiar en la pureza de su compuesto de interés. Para maximizar la eficacia de la detección, estas columnas se pueden solicitar en kits que contienen una columna de cada una de nuestras fases quirales. Todas las columnas están disponibles en formatos de escala analítica y preparativa.
Separación de los enantiómeros
Hypersil Chiral JT
  • Óptimo punto de partida para el desarrollo de métodos.
  • Composición química: Sílice modificado de tris(4-metilbenzoil)celulosa.
  • USP L80.
Hypersil Chiral AT
  • Generalidad más alta de todas las fases quirales.
  • No se necesita un anillo aromático.
  • No es posible invertir el orden de elución.
  • Composición química: Sílice modificado de tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de amilosa.
  • USP L51.
Hypersil Chiral OT
  • Fases quirales muy versátiles.
  • No se necesita un anillo aromático.
  • No es posible invertir el orden de elución.
  • Composición química: Sílice modificado de tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de celulosa.
  • USP L40.
Kits de columnas quirales
  • Contiene tres columnas, una de cada fase quiral: Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT e Hypersil Chiral OT.
Opciones de componentes para columnas para HPLC: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Pedidos específicos del cliente
  • Hay muchas otras fases estacionarias quirales (CSP) disponibles en Thermo Scientific, incluidas las fases inmovilizadas de tipo brush. Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener en escala preparativa o desea hablar de una fase específica que no se ha mencionado anteriormente, estaremos encantados de tratar sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna preparativa y columna de análisis, estándar
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 3700 psi (255 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
Tamaño de poro 1000 Å
Área de la superficie 30 m²/g
Temperatura Temperatura ambiente
Tipo USP L40
Fase estacionaria Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa
Material de embalaje Sílice esférico, completamente poroso
Tipo de columna Separación quiral
Fase Separación quiral