Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ Phenyl-BDS
Código de producto. 10384183 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10384183 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10261095 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10374563 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10263233 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10101083 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10511885 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10689983 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10283553 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10354373 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10384183 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28905154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelas si necesita columnas robustas de uso general con selectividad aromática para laboratorios de control y garantía de calidad.
Al ser una columna con desactivación de base y selectividad única para compuestos aromáticos y ligeramente polares, puede utilizar las columnas para LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS  como selectividad alternativa a las fases C18 o C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • Columnas con desactivación de base de alta calidad
  • Excepcional selectividad para compuestos aromáticos y ligeramente polares
  • Fabricada según las condiciones ISO 9001:2000
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Hypersil BDS
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 5%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.