Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de ciano (CN) BDS de Hypersil™, 5 μm, 4 mm x 300 mm
Código de producto. 11553071 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11553071 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11553071
Marca: Thermo Scientific™ 28805304030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: fase normal e inversa
  • En fase inversa, ofrecen una selectividad diferente a la de las fases C18 o C8
  • En fase normal, son menos retentivas que las columnas de sílice
  • Columnas de ciano fiables con una larga vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice con desactivación de base
Carga de carbono 4 %
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase normal y reversa