Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ BDS C18
Código de producto. 10494435 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
Tamaño de partículas:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 4/paq.
Columna de análisis
Columna preparativa, estándar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 4
49 product options available for selection
Product selection table with 49 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna Tamaño de la unidad
10494435 250 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10662674 50 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10670136 50 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
16308586 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
10079192 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10067244 50 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10203423 100 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10488004 100 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10610156 100 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10110513 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10389543 125 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11593041 125 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10097544 125 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10217423 125 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10484983 150 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10616185 150 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10403475 150 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10283703 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10438964 200 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10503425 250 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10468054 250 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10344413 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10734414 10 mm 3 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10350885 150 mm 4,6 mm 2,4 μm Columna de análisis cada uno
10340885 150 mm 2,1 mm 2,4 μm Columna de análisis cada uno
10075964 100 mm 4,6 mm 2,4 μm Columna de análisis 1 PCS
10066694 100 mm 2,1 mm 2,4 μm Columna de análisis cada uno
10279864 50 mm 4,6 mm 2,4 μm Columna de análisis cada uno
10621416 50 mm 2,1 mm 2,4 μm Columna de análisis cada uno
10100943 10 mm 4 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10764047 10 mm 3 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. 4 PCS
10601144 10 mm 2,1 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10424983 10 mm 4 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10455733 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
11969098 10 mm 4 mm 2,4 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
11919098 10 mm 2,1 mm 2,4 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10203183 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10027314 150 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10558025 150 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10099332 150 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10374183 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis 1 PCS
10723657 100 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10666604 100 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10243703 100 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10563225 50 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10478754 50 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10495163 50 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10511695 30 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10269864 30 mm 4,6 mm 2,4 μm Columna de análisis cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 49 options available.
49 options
Código de producto. 10494435 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28105253030
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Se utiliza como una columna robusta de uso general para una amplia gama de aplicaciones en laboratorios de control de calidad/aseguramiento de calidad.
Como columna sólida de uso general para uso en una gran variedad de aplicaciones, elija la columna para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • Columnas originales Hypersil del fabricante
  • Desactivado de base con mínima actividad del silanol residual
  • Reproducibilidad excepcional
  • Columnas económicas de uso general
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Hypersil BDS
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.