Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ SAX
Código de producto. 10767883 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10767883 150 mm 4,6 mm cada uno
10548805 50 mm 2,1 mm cada uno
10458384 250 mm 3 mm 1 PCS
10776893 250 mm 4,6 mm cada uno
10522065 10 mm 4 mm paquete de 4
10649675 10 mm 3 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10767883 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34105154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para fases móviles acuosas y de pH bajo, las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX son columnas para intercambio aniónico fuerte de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables.
Diseñadas para fases móviles acuosas y de pH bajo, las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX son columnas para intercambio aniónico fuerte de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables.
Las fases estacionarias típicas Hypersil son mundialmente reconocidas como estándar de la industria en HPLC, y proporcionan una herramienta analítica eficaz. Las fases Hypersil se introdujeron en 1976 y están bien establecidas como referencia de muchas técnicas de HPLC en todo el mundo. Thermo Fisher Scientific es el único fabricante de fases unidas y de sílice Hypersil.
  • Alta estabilidad para fases móviles acuosas y de pH bajo
  • Perfectas para el análisis de pequeñas moléculas orgánicas, incluidos los ácidos nucleicos y orgánicos
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L14
Fase estacionaria Amina cuaternaria
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 3%
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal Sí
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.