Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos HyperSep™ Verify CX
Código de producto. 11567591 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
11567591 200 mg 10 mL paquete de 50
10796134 130 mg 1 mL paquete de 100
10130553 300 mg 3 mL paquete de 50
10300935 500 mg 3 mL paquete de 50
10557055 200 mg 6 mL paquete de 50
17287106 500 mg 6 mL paquete de 30
10058952 500 mg 6 mL paquete de 50
10629285 1000 mg 6 mL paquete de 30
11544765 130 mg 10 mL paquete de 50
12676547 200 mg 3 mL paquete de 50
11557591 50 mg 1 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11567591 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60108742
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Obtenga un análisis mejorado de las drogas, incluidas las drogas básicas y neutras, con estos cartuchos de SPE que presentan características de separación no polares e iónicas.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX incluyen químicas de separación no polares e iónicas para mejorar la preparación de muestras en el análisis de drogas. Se utilizan en la detección de una amplia gama de compuestos de drogas en matrices biológicas, incluidos compuestos básicos y neutros.
El absorbente utilizado en los cartuchos HyperSep Verify CX se basa en dos grupos funcionales: fase reversa Thermo Scientific™ HyperSep C8 y un intercambiador de iones de ácido benceno sulfónico. La química se copolimeriza en un soporte de gel de sílice purificado y rígido.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 10 mL
Descripción Peso del lecho de 200 mg; volumen de la columna de 10 mL, 50/paq.
Peso del lecho 200 mg
Para utilizar con (aplicación) Análisis de drogas
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente Fase reversa HyperSep C8/intercambiador de iones de ácido benceno sulfónico
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 10 mL
Cantidad 50/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.