Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ UniGuard
Código de producto. 10259224 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Absorbente:
DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep
DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep
HyperSep Hypercarb
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Absorbente Diámetro interior (métrico) unitSize
10259224 DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep 2,1 mm paquete de 4
10187554 DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep 3,0 mm paquete de 4
10259134 DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep 2,1 mm paquete de 4
10783487 DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep 3,0 mm paquete de 4
10005984 DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep 2,1 mm paquete de 4
10772147 DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep 3,0 mm paquete de 4
11584785 HyperSep Hypercarb 2,1 mm paquete de 4
10015794 HyperSep Hypercarb 3,0 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10259224 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60311201
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estos cartuchos SPE de conexión directa, que ofrecen una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho reutilizable.
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan: 
  • Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
  • Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
La columna de SPE en línea Thermo Scientific HyperSep UniGuard ofrece una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho de protección reutilizable.
Los cartuchos de SPE en línea HyperSep UniGuard se conectan directamente a la válvula de conmutación, al igual que una columna de HPLC. Están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:
HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Hypersep Retain PEP; diámetro interno de 2,1 mm
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos polares y no polares
Para utilizar con (equipo) Sistema de HPLC convencional
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida en línea
Cantidad 4/paq.
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm