Learn More
Beschreibung
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas revolucionarias puntas de micropipetas y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Las puntas de SPE en microescala Thermo Scientific™ HyperSep™ están disponibles en varios parámetros químicos populares para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones. Cuentan con una exclusiva punta de micropipeta que tiene el material para cromatografía directamente conectado a la superficie interior. No se utilizan adhesivos ni polímeros, así que no se produce contaminación de la matriz auxiliar.
Espectrometría de masas
Desalinización
Purificación de proteínas
MALDI
Electroforesis
HPCE
HPLC
CEC
Las puntas están disponibles en capacidades de 1-10 µl y 10-200 µl.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | C18 plus Hypercarb; volumen de 10 a 200 μl; |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida microescala |
| Para utilizar con (equipo) | Micropipetas |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep Hypercarb y C18 (modo mezcla) |
| Tipo | Punta |
| Volumen (métrico) | De 10 a 200 µl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.