Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de extracción de SPE HyperSep™ SpinTip a microescala, 10-200 μL
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras con las revolucionarias puntas de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Idóneas para pequeños volúmenes de muestra. Incluyen una amplia rendija de 1 a 2 μm en la parte inferior que permite que el líquido pase al mismo tiempo que se retiene el material para cromatografía (de 20 a 30 μm).
- [bullet] Diseño sin filtros para eliminar volumen muerto
- [bullet] Sin contaminación de la matriz de soporte
- [bullet] Disponible en varios parámetros químicos populares
- [bullet] Espectrometría de masas
- [bullet] Desalinización
- [bullet] Purificación de proteínas
- [bullet] MALDI
- [bullet] Electroforesis
- [bullet] HPCE
- [bullet] HPLC
- [bullet] CEC
Specifications
Specifications
| Descripción | C18 plus Hypercarb; volumen de 10-200 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida microescala |
| Para utilizar con (equipo) | Micropipetas |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep Hypercarb y C18 (modo mezcla) |
| Tipo | SpinTip |
| Volumen (métrico) | De 10 a 200 µl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.