Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de extracción de SPE a microescala HyperSep™ SpinTip, 1-10 μl
Código de producto. 10364513 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Absorbente:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
Dióxido de circonio HyperSep
Dióxido de titanio HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb y C18 (modo mezcla)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
Tripsina HyperSep
Descripción:
C18 plus Hypercarb; volumen de 1-10 μl
C18; volumen de 1-10 ul
C4; volumen de 1-10 ul
C4; volumen de 10-200 ul
C8; volumen de 1-10 ul
C8; volumen de 10-200 ul
Dióxido de circonio; vol. de 1-10 ul
Dióxido de titanio; vol. de 1-10 ul
HILIC; vol. de 1-10 ul
Hypercarb; vol. de 1-10 ul;
Intercambiador aniónico fuerte; volumen de 1-10 ul
Intercambiador catiónico fuerte; vol. de 1-10 ul
Intercambio aniónico débil; vol. de 1-10 ul
Tripsina; volumen de 1-10 ul
Unit Size:
paquete de 96
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Absorbente Descripción unitSize
10364513 BioBasic C18 C18; volumen de 1-10 ul paquete de 96
10488684 BioBasic C8 C8; volumen de 1-10 ul paquete de 96
10662094 BioBasic C4 C4; volumen de 1-10 ul paquete de 96
10314043 HyperSep Hypercarb Hypercarb; vol. de 1-10 ul; paquete de 96
10522075 HyperSep Hypercarb y C18 (modo mezcla) C18 plus Hypercarb; volumen de 1-10 μl paquete de 96
10304673 HyperSep HILIC HILIC; vol. de 1-10 ul paquete de 96
10611016 Tripsina HyperSep Tripsina; volumen de 1-10 ul paquete de 96
10610046 HyperSep Poros WAX Intercambio aniónico débil; vol. de 1-10 ul paquete de 96
10620046 HyperSep Poros SAX Intercambiador aniónico fuerte; volumen de 1-10 ul paquete de 96
10534085 HyperSep Poros SCX Intercambiador catiónico fuerte; vol. de 1-10 ul paquete de 96
10522265 Dióxido de titanio HyperSep Dióxido de titanio; vol. de 1-10 ul paquete de 96
10488874 BioBasic C8 C8; volumen de 10-200 ul paquete de 96
10706334 BioBasic C4 C4; volumen de 10-200 ul paquete de 96
10065694 Dióxido de circonio HyperSep Dióxido de circonio; vol. de 1-10 ul paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10364513 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60109401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas puntas de micropipetas y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras con las revolucionarias puntas de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Características:
Idóneas para pequeños volúmenes de muestra. Incluyen una amplia rendija de 1 a 2 μm en la parte inferior que permite que el líquido pase al mismo tiempo que se retiene el material para cromatografía (de 20 a 30 μm).
  • [bullet] Diseño sin filtros para eliminar volumen muerto
  • [bullet] Sin contaminación de la matriz de soporte
  • [bullet] Disponible en varios parámetros químicos populares
Sus aplicaciones incluyen:
  • [bullet] Espectrometría de masas
  • [bullet] Desalinización
  • [bullet] Purificación de proteínas
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Electroforesis
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción C18; volumen de 1-10 ul
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida microescala
Para utilizar con (equipo) Micropipetas
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente BioBasic C18
Tipo SpinTip
Volumen (métrico) De 1 a 10 µl
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.