Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE Cartridges
Código de producto. 30279933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Absorbente:
HLB (polimérico de fase inversa)
Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico
Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico
Tipo:
Cartucho de SPE de 10 mg/1 mL
Cartucho de SPE de 30 mg/1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Absorbente Tipo Tamaño de la unidad
30279933 Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico Cartucho de SPE de 10 mg/1 mL paquete de 100
30279934 HLB (polimérico de fase inversa) Cartucho de SPE de 30 mg/1 mL paquete de 100
30279930 Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico Cartucho de SPE de 30 mg/1 mL paquete de 100
30279931 Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico Cartucho de SPE de 30 mg/1 mL paquete de 100
30279929 HLB (polimérico de fase inversa) Cartucho de SPE de 10 mg/1 mL paquete de 100
30279932 Intercambiador aniónico fuerte de modo mixto, polimérico Cartucho de SPE de 10 mg/1 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30279933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60107101MCX
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Achieve greater reproducibility with cleaner more consistent extracts compared to conventional SPE, phospholipid removal and protein precipitation products.
Grow your laboratory productivity. Thermo Scientific™ HyperSep™ SPE Cartridges revolutionize solid phase extraction (SPE). This first fritless SPE product range enables greater sample throughput in bioanalytical laboratories where low elution volumes combined with greater reproducibility, lower failure rates and cleaner extracts are key to achieving better productivity.
HyperSep products are available in a 10 mg/1 mL cartridge format. They provide highly reproducible, clean and consistent sample extracts for bioanalysis by utilizing the unique award winning fritless SPE technology. The enhanced performance of HyperSep cartridges gives you greater confidence in your analytical results and lowers operating costs - without compromising ease of use or requiring complex method development.
HyperSep cartridges provide unparalleled performance characteristics compared to conventional SPE, phospholipid removal and protein precipitation products.
What HyperSep Cartridges Mean to Your Analysis
  • Higher levels of reproducibility
  • Higher levels of extract cleanliness
  • Reduced solvent requirements
  • Confidence in results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso del lecho 30 mg
Para utilizar con (aplicación) Bioanalytical Applications - Strong Ion-Exchange Retention of Weak Basic Compounds. Complementary Reversed Phase Retention of Neutral Compounds.
Línea de productos HyperSep
Absorbente Intercambiador catiónico fuerte de modo mixto, polimérico
Tipo Cartucho de SPE de 10 mg/1 mL
Cantidad 100/pk