Learn More
Thermo Scientific™ Placas de recogida de muestras de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep™
Código de producto. 10595225 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Placa de recogida de muestras, 2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10595225 Placa de recogida de muestras, 2 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 10595225 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60300403
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Utilice placas de recogida de muestras de extracción en fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ HyperSep™ con su sistema HyperSep.
Use Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Sample Collection Plates with your HyperSep system.
Análisis rápido sin sacrificar la precisión ni la reproducibilidad. Incorporar absorbentes tradicionales de extracción en fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos utilizando el sistema HyperSep.
  • El diseño innovador de las placas de 96 pocillos ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método
  • Las placas de pocillos se pueden personalizar para permitir el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos.
Información para pedidos:
Disponible en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas preensambladas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de recogida de muestras, 2 mL
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras para SPE
Para utilizar con (equipo) Colector de vacío
Línea de productos HyperSep
Tipo Placa de recogida de muestras
Volumen (métrico) 2 mL