Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos vacíos de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep™
Código de producto. 11557661 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
11557661 2 ml cada uno
10007734 1 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11557661 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60300319
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Estas placas de 96 pocillos vacíos se utilizan con aplicaciones de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ HyperSep.
  • Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional.
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
  • Ideal para muestras grandes y conforme a las configuraciones estándar del sector
  • Permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud.
  • El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método.
  • Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos.
  • Los productos HyperSep-96 están disponibles en packs de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Tipo Placa SPE de 96 pocillos