Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SLE HyperSep™ (pH 7)
Código de producto. 12200829 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
200 mg
300 mg
400 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho unitSize
12200829 300 mg cada uno
12200869 500 mg cada uno
11899123 200 mg cada uno
12200849 400 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12200829 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6010930027W
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Las placas de SLE HyperSep (pH 7) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.
  • Protocolo sencillo y fácil de usar
  • Eliminación de fosfolípidos
  • Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pocillo de 300 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH7
Peso del lecho 300 mg
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas
Línea de productos HyperSep
Absorbente Diatomita tratada especial HyperSep
Tipo Placa SLE
Volumen (métrico) 2 mL
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.