Learn More
Thermo Scientific™ Placas de sílice HyperSep™
Código de producto. 10495723 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de sílice, 1/paq.
Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de sílice, 1/paq.
Placa de 96 pocillos extraíble de 25 mg/1 mL de sílice, 1/paq.
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de sílice, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de 100 mg/2 mL de sílice, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de 10 mg/2 mL de sílice, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de 25 mg/2 mL de sílice, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de 50 mg/2 mL de sílice, 1/paq.
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Peso del lecho unitSize
10495723 Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de sílice, 1/paq. 10 mg cada uno
10757883 Placa de 96 pocillos extraíble de 25 mg/1 mL de sílice, 1/paq. 25 mg cada uno
10553215 Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de sílice, 1/paq. 50 mg cada uno
10178024 Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de sílice, 1/paq. 100 mg cada uno
13476996 Placa de 96 pocillos fijos de 100 mg/2 mL de sílice, 1/paq. 100 mg cada uno
13456996 Placa de 96 pocillos fijos de 50 mg/2 mL de sílice, 1/paq. 50 mg cada uno
13466996 Placa de 96 pocillos fijos de 25 mg/2 mL de sílice, 1/paq. 25 mg cada uno
13446996 Placa de 96 pocillos fijos de 10 mg/2 mL de sílice, 1/paq. 10 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10495723 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60300485
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retenga analitos en matrices no polares y separe compuestos de estructura muy similar con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE con sílice.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de sílice Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar que se utiliza principalmente para retener analitos en matrices no polares y puede separar eficazmente compuestos de estructura muy similar. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Extracción de compuestos polares, incluidos aldehídos, aminas, fármacos, pesticidas y herbicidas
  • Extracción de carotenoides, vitaminas liposolubles, aflatoxinas en matrices alimentarias
  • Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos
El material de sílice de alta calidad utilizado en las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de SPE con sílice HyperSep adsorbe analitos de disolventes no polares como hidrocarburos, éteres y ésteres menos polares. El absorbente también es adecuado para su uso como intercambiador de cationes de resistencia intermedia en medio acuoso.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de sílice, 1/paq.
Peso del lecho 10 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos en matrices no polares
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Silica
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 1 mL
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1 Pk.