Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos HyperSep™ SCX
Código de producto. 10249314 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
10.000 mg
100 mg
1000 mg
20.000 mg
200 mg
2000 mg
50 mg
50.000 mg
500 mg
5000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
75 mL
150 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
30 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 10249314
Marca: Thermo Scientific™ 60108717
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un rendimiento excelente para la extracción de compuestos básicos cargados con estos cartuchos de SPE de intercambio catiónico fuerte.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX incluyen un fuerte absorbente de intercambio catiónico para la extracción de compuestos básicos cargados. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la extracción de:
  • Antibióticos
  • Compuestos de drogas
  • Bases orgánicas
  • Aminoácidos
  • Catecolaminas
  • Herbicidas
Los cartuchos de intercambio de cationes fuerte HyperSep SCX son ideales para la extracción de una amplia gama de compuestos básicos cargados.
El anillo de benceno modificado permite posibles interacciones no polares
Valor pKa bajo
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 25 mL
Descripción Peso del lecho 5 g; volumen de columna de 25 mL
Peso del lecho 5000 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de compuestos básicos cargados
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep SCX
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 25 mL
Cantidad 20/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.