Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SCX
Código de producto. 13447006 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de SCX, 1/paq.
Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de SCX, 1/paq.
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de SCX, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de SCX 25 mg/2 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de SCX 50 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Peso del lecho Tamaño de la unidad
13447006 Placa de 96 pocillos fijos de SCX 50 mg/2 mL, 1/paq. 50 mg cada uno
10631206 Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de SCX, 1/paq. 10 mg cada uno
10110883 Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de SCX, 1/paq. 50 mg cada uno
10724627 Placa de 96 pocillos extraíble de 100 mg/1 mL de SCX, 1/paq. 100 mg cada uno
13437006 Placa de 96 pocillos fijos de SCX 25 mg/2 mL, 1/paq. 25 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13447006 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60307253
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de compuestos básicos cargados con estas placas de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores de cationes fuertes.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX incluyen un fuerte absorbente de intercambio catiónico para la extracción de compuestos básicos cargados. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la extracción de:
  • Antibióticos
  • Compuestos de drogas
  • Bases orgánicas
  • Aminoácidos
  • Catecolaminas
  • Herbicidas
Las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de intercambio catiónico fuerte HyperSep SCX son ideales para la extracción de una amplia gama de compuestos básicos cargados.
  • El anillo de benceno modificado permite posibles interacciones no polares
  • Valor pKa bajo
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos fijos de SCX 50 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho 50 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de compuestos básicos cargados
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep SCX
Tipo Placa de 96 pocillos
Volumen (métrico) 2 mL
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1 Pk.