Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SAX
Código de producto. 13486996 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de SAX, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de SAX 25 mg/2 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos de SAX 50 mg/2 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos extraíble de SAX de 100 mg/1 ml, pack de 1
Placa de 96 pocillos extraíble de SAX de 10 mg/1 ml, pack de 1
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Peso del lecho Tamaño de la unidad
13486996 Placa de 96 pocillos fijos de SAX 50 mg/2 mL, 1/paq. 50 mg cada uno
10457894 Placa de 96 pocillos extraíble de SAX de 10 mg/1 ml, pack de 1 10 mg cada uno
10427073 Placa de 96 pocillos extraíble de 50 mg/1 mL de SAX, 1/paq. 50 mg cada uno
10085674 Placa de 96 pocillos extraíble de SAX de 100 mg/1 ml, pack de 1 100 mg cada uno
13407006 Placa de 96 pocillos fijos de SAX 25 mg/2 mL, 1/paq. 25 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13486996 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60307243
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles con estas placas de placa de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores de aniones fuertes.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX cuentan con un absorbente de intercambio aniónico fuerte para la extracción de ácidos débiles. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Aislamiento de proteínas aniónicas
  • Eliminación de los pigmentos ácidos de los alimentos
  • Aislamiento de compuestos fenólicos
  • Ácidos nucleicos, nucleótidos y surfactantes
Las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de SPE de intercambio aniónico fuerte HyperSep SAX son idóneos para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles. El parámetro químico extrae los compuestos cargados negativamente de las soluciones acuosas y no acuosas.
  • El grupo de amina enmascara el efecto de la cadena de carbono del grupo funcional
  • La selectividad puede establecerse con la opción de tampón
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos fijos de SAX 50 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho 50 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ácidos débiles
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep SAX
Tipo Placa de 96 pocillos
Volumen (métrico) 2 mL
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1 Pk.