Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de PEP retenedor HyperSep™
Código de producto. 10505905 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
2000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
10505905 60 mg 3 mL 50 PCS
10595895 30 mg 1 mL paquete de 100
15974417 600 mg 6 ml paquete de 50
10259564 30 mg 3 mL paquete de 50
15984417 300 mg 3 mL paquete de 100
10448104 200 mg 3 mL paquete de 50
10351215 500 mg 3 mL paquete de 50
10618725 500 mg 6 ml paquete de 30
10015894 100 mg 6 ml paquete de 30
10269564 60 mg 6 ml paquete de 30
10279954 150 mg 6 ml paquete de 30
10565245 200 mg 6 ml paquete de 30
11504745 2000 mg 25 ml paquete de 20
11514745 1000 mg 25 ml paquete de 20
13406936 100 mg 3 mL paquete de 50
13436936 1000 mg 6 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10505905 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60107203
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con Thermo Scientific™ HyperSep™ Retener PEP Cartuchos.
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasados con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea.Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características:
Ideales para muestras grandes, los cartuchos de SPE HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 mL
Descripción Peso del lecho 60 mg; volumen de la columna 3 mL
Peso del lecho 60 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos polares y no polares
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 3 mL
Cantidad 50/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.