Learn More
Thermo Scientific™ Placas PEP de retenedor HyperSep™
Código de producto. 13416976 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
60 mg
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13416976 60 mg 2 mL cada uno
11507671 30 mg 2 mL cada uno
10258124 30 mg 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13416976 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60306208
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de PEP HyperSep Retain.
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de PEP Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain, envasadas con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea. Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características: Ideales para muestras grandes, los pocillos de SPE de retenedor HyperSep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • [bullet] Recuperaciones altas y uniformes
  • [bullet] Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • [bullet] Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • [bullet] Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • [bullet] Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • [bullet] Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • [bullet] Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos fijos Retain PEP 60 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho 60 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos polares y no polares
Tamaño de partículas De 30 a 50 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 2 mL
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1/paq.