Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de CX retenedor HyperSep™
Código de producto. 10471635 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
10471635 60 mg 3 mL paquete de 50
10176354 30 mg 1 mL paquete de 100
10382275 30 mg 3 mL paquete de 50
10554495 200 mg 3 mL paquete de 50
10036224 500 mg 3 mL paquete de 50
10046224 500 mg 6 mL paquete de 30
10250145 100 mg 6 mL paquete de 30
10466954 60 mg 6 mL paquete de 30
10620646 150 mg 6 mL paquete de 30
10382225 2000 mg 25 mL paquete de 20
10712737 200 mg 6 mL paquete de 30
10496764 1000 mg 25 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10471635 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60107303
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estos cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estos cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y altamente poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de ácido sulfónico para ofrecer recuperaciones superiores para analitos básicos. Estos cartuchos de intercambio catiónico, que se utilizan en la preparación de muestras de SPE, pueden mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de una gran gama de drogas, como drogas básicas y neutrales. Los cartuchos de SPE HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Ideal para muestras grandes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • pH estable de 0 a 14
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 mL
Descripción Peso del lecho 60 mg; volumen de la columna 3 mL
Peso del lecho 60 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos básicos
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 30 a 50 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 3 mL
Cantidad 50/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.