Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de AX retenedor HyperSep™
Código de producto. 13466936 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Conditionnement
13466936 500 mg 3 mL paquete de 20
10635535 30 mg 1 mL paquete de 100
10772917 30 mg 3 mL paquete de 50
10635725 60 mg 3 mL paquete de 50
10117524 200 mg 3 mL paquete de 50
10595625 500 mg 3 mL paquete de 50
10075934 500 mg 6 mL paquete de 30
10279904 100 mg 6 mL paquete de 30
10055934 60 mg 6 mL paquete de 30
10046504 150 mg 6 mL paquete de 30
10056504 200 mg 6 mL paquete de 30
10260245 2000 mg 25 mL paquete de 20
10270245 1000 mg 25 mL 20 PCS
12106590 100 mg 15 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13466936 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60107419
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y muy poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de aminos cuaternarios. El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de THC y sus metabolitos, los cartuchos de SPE de retenedor Hypersep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Ideal para muestras grandes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • pH estable de 0 a 14
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad de columna (métrico) 3 mL
Descripción Lecho de 100 mg de peso/cartucho de 3 mL, 50/paq.
Peso del lecho 500 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos ácidos
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 30 a 50 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 15 mL
Cantidad 20/paq.
Afficher plus Afficher moins
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.