Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de recogida del colector de presión HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Utilice la gradilla de recogida del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™, que se ajusta al tamaño de los tubos de recogida que se esté utilizando. El colector de presión positiva HyperSep prepara hasta 48 muestras mediante la extracción de fase sólida (SPE) de forma simultánea. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm.
El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm. Este colector SPE proporciona una forma rápida, sencilla y sólida para preparar varias muestras para el análisis mediante cromatografía.
Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Gradilla de recogida para tubos de 16 mm, pack de 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Extraer recogida |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 16 mm, colector de presión positiva |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | Rack de recogida |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.