Learn More
Thermo Scientific™ Placas del adaptador del colector de presión HyperSep™
Código de producto. 13486916 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 10 mL/15 mL
Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 1 mL
Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 6 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
13486916 Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 1 mL cada uno
13466926 Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 6 mL cada uno
13406926 Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 10 mL/15 mL cada uno
13496916 Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13486916 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60104265
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice la placa de adaptador que se ajuste al tamaño de los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) utilizados con el colector de presión positiva hermo Scientific™ HyperSep™.
Utilice una placa de adaptador del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ que coincida con el tamaño de los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) utilizados. El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE de diversos tamaños: 1, 3, 6 y 10/15 ml.
El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm. Este colector SPE proporciona una forma rápida, sencilla y sólida para preparar varias muestras para el análisis mediante cromatografía.
Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de adaptador para cartuchos de 1 mL para colector de PP, pack de 1
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía industrial
Para utilizar con (equipo) Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 1 mL
Línea de productos HyperSep
Tipo Placa de adaptador