Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos de SPE HyperSep™ Hypercarb™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de 96 pocillos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb cuentan con un material único con base de carbono grafitizado que retiene compuestos de alta polaridad cuando las columnas de sílice y resina fallan. El parámetro químico permite la selectividad para compuestos similares estructuralmente y permite la separación de compuestos utilizando disolventes simples.
El parámetro químico es pH estable de 0 a 14, y ofrece un exclusivo mecanismo de retención que proporciona una selectividad completamente diferente a las fases de sílice o poliméricas, determinada por la fuerza de interacción entre los analitos y la superficie Hypercarb.
La alta reproducibilidad entre lotes garantiza un rendimiento analítico uniforme y reproducible.
Las fuertes propiedades de retención permiten el uso de pesos de lecho bajos para extracciones concentradas.
Sin restricción para compuestos polares
Sin restricción en eluyentes; utilice 100 % orgánicos o 100 % acuosos, o bien algo intermedio.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Specifications
Specifications
| Descripción | Placa de 96 pocillos; 25 mg de peso del lecho |
| Peso del lecho | 25 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de compuestos altamente polares |
| Tamaño de partículas | De 30 a 40 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep Hypercarb |
| Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.