Learn More
Thermo Scientific™ Junta de colector de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Código de producto. 10096694 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Junta para colector de vacío de 16 puertos, pack de 1
Junta para colector de vacío de 24 puertos, pack de 1
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10096694 Junta para colector de vacío de 16 puertos, pack de 1 cada uno
10362035 Junta para colector de vacío de 24 puertos, pack de 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10096694 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60104249
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Sustituya la junta del colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™ según sea necesario para mantener el vacío y evitar las fugas.
Sustituya la junta del colector de vacío de bloques de cristal Thermo Scientific™ HyperSep™ según sea necesario para mantener el vacío y evitar las fugas. El colector de vacío de bloques de vidrio HyperSep permite la preparación de muestras de extracción en fase sólida con cartuchos de SPE de 16 o 24 posiciones.
Los colectores de bloques de vidrio HyperSep son unidades duraderas y resistentes a productos químicos diseñadas para proporcionar años de extracciones sin problemas.
Las gradillas de polipropileno son altamente resistentes a la degradación química y el abuso, y se suministran en función de la cantidad de posiciones de la tapa del colector
La válvula de control de vacío permite la optimización de la velocidad de flujo de la muestra durante la extracción
Las gradillas para tubos de ensayo permiten el uso de tubos de ensayo desechables de 12-13 mm o 16 mm
El indicador de vacío y la válvula de drenaje facilitan la monitorización del proceso de vacío
El soporte en esquina previene el daño de los conectores Luer y las puntas cuando la tapa no esté siendo utilizada
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Junta para colector de vacío de 16 puertos, pack de 1
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras para SPE
Para utilizar con (equipo) Colector de vacío de bloques de vidrio
Línea de productos HyperSep
Tipo Junta
Cantidad 1 Pk.