Learn More
Thermo Scientific™ Colectores de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Código de producto. 30308743 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Colector de vacío de 16 puertos
Colector de vacío de 24 puertos
Colector de vacío de 24 puertos, para PFAS
Para utilizar con (aplicación):
Extracción de fase sólida
SPE, PFAS
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
30308743 Colector de vacío de 16 puertos SPE, PFAS cada uno
10447263 Colector de vacío de 16 puertos Extracción de fase sólida cada uno
10354413 Colector de vacío de 24 puertos Extracción de fase sólida cada uno
30308742 Colector de vacío de 24 puertos, para PFAS SPE, PFAS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30308743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6010416VMPFAS
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Los colectores de vacío de 16 y 24 puertos aceleran el procesamiento de muestras; el diseño en bloques de cristal permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales. Ofrecemos una gama completa de accesorios de extracción para complementar los formatos de placas de 96 pocillos y cartuchos tradicionales.
Los colectores de bloques de vidrio Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una manera sencilla de procesar rápidamente varias muestras. La tapa rígida del colector Corian es resistente a la deformación y permite que las muestras se eluyan directamente en los tubos de ensayo desechables. El diseño permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
HyperSep PFAS Glass Block Manifolds are durable, chemically resistant units designed to provide years of trouble-free extractions. The maifold has been specifically designed for PFAS applications, the system is tailored to provide minimal background, making it an ideal solution for laboratories focused on clean and reliable extractions.
  • Polypropylene racks are highly resistant to chemical degradation and abuse, and are supplied according to the number of positions on the manifold lid
  • Vacuum control valve allows optimization of sample flow rates during extraction
  • Test tube racks allow the use of 12-13mm or 16mm disposable test tubes
  • Vacuum gauge and bleed valve enables easy monitoring of the vacuum process
  • Corner leg supports prevent damage to the luers and tips when the lid is not being used
  • HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Colector de vacío de 16 puertos
Para utilizar con (aplicación) SPE, PFAS
Para utilizar con (equipo) Vacuum pump
Línea de productos HyperSep
Tipo Vacuum Manifold
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.