Learn More
Thermo Scientific™ Colectores de vacío de bloques de cristal HyperSep™
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales. Ofrecemos una gama completa de accesorios de extracción para complementar los formatos de placas de 96 pocillos y cartuchos tradicionales.
Los colectores de bloques de vidrio Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una manera sencilla de procesar rápidamente varias muestras. La tapa rígida del colector Corian es resistente a la deformación y permite que las muestras se eluyan directamente en los tubos de ensayo desechables. El diseño permite la inspección visual del proceso de extracción y facilita la limpieza.
- Polypropylene racks are highly resistant to chemical degradation and abuse, and are supplied according to the number of positions on the manifold lid
- Vacuum control valve allows optimization of sample flow rates during extraction
- Test tube racks allow the use of 12-13 mm or 16 mm disposable test tubes
- Vacuum gauge and bleed valve enables easy monitoring of the vacuum process
- Corner leg supports prevent damage to the luers and tips when the lid is not being used
HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
Specifications
Specifications
| Formato | Colector de vacío de 24 puertos, para PFAS |
| Para utilizar con (aplicación) | SPE, PFAS |
| Para utilizar con (equipo) | Vacuum pump |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | Vacuum Manifold |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.