Learn More
Thermo Scientific™ Placas de filtro HyperSep™, volumen del lecho de 5-7 l
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga una separación y purificación sencillas y eficaces de proteínas, péptidos, ADN, ARN y otras biomoléculas de muestras a pequeña escala en niveles de microgramos con las placas de filtración Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles con una amplia variedad de materiales para cromatografía, estas prácticas de 96 pocillos se pueden utilizar en condiciones de vacío.
Estas placas de filtro HyperSep están disponibles con volúmenes de lecho de 5 a 7 μl.
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | C18; volumen de lecho de 5-7 uL |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación y preparación de muestras de proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep C18 |
| Tipo | Placa de filtro de 96 pocillos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.