Learn More
Thermo Scientific™ Placas de diol HyperSep™
Código de producto. 13477026 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13477026 10 mg 2 mL cada uno
10514655 10 mg 1 mL cada uno
10056204 25 mg 1 mL cada uno
10713097 50 mg 1 mL cada uno
10157784 100 mg 1 mL cada uno
13467026 25 mg 2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13477026 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60307311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Obtenga una excelente extracción en fase normal de compuestos polares con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE de diol.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
El absorbente utilizado en las placas de diol Thermo Scientific™ HyperSep™ cuenta con cadenas de alquilos cortas con grupos funcionales polares y son ideales para el aislamiento de compuestos polares. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Extracción de fase normal de compuestos polares
  • Purificación de compuestos polares
Las placas de 96 pocillos y las placas individuales de SPE de diol HyperSep se utilizan normalmente como una alternativa al sílice en aplicaciones de fase normal en las que el carácter ácido del sílice puede ser problemático.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos fijos de diol 10 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho 10 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción y purificación de compuestos polares
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Diol
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 2 mL
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL