Learn More
Thermo Scientific™ Placas de ciano HyperSep™
Código de producto. 13447026 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen del pocillo (métrico):
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
13447026 100 mg 1 mL cada uno
10592255 10 mg 1 mL cada uno
10444593 25 mg 1 mL cada uno
10069472 50 mg 1 mL cada uno
10783297 100 mg 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13447026 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60307304
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Consiga un aislamiento optimizado de compuestos polares de matrices no polares con estas placas de pocillos y pocillos individuales de SPE de ciano de polaridad media.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de ciano Thermo Scientific™ HyperSep™, un absorbente de polaridad media, son menos retentivos que el sílice o el diol y están optimizados para el aislamiento de compuestos polares de matrices no polares. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Retención de compuestos polares a partir de hexano y aceites
  • Extracción de fase reversa de compuestos moderadamente polares
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos fijos de ciano 100 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho 100 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de compuestos polares de matrices no polares
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Cyano
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1 Pk.