Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ C8
Código de producto. 13496986 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen del pocillo (métrico):
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
13496986 25 mg 1 mL cada uno
13466986 10 mg 1 mL cada uno
13486986 50 mg 1 mL cada uno
10513425 10 mg 1 mL cada uno
10283593 25 mg 1 mL cada uno
10485723 50 mg 1 mL cada uno
10015874 100 mg 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13496986 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60307212
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Necesita una alternativa menos retentiva al modelo C18 para compuestos polares y no polares? Estas placas de pocillos de fase reversa C8 hidrófobas ofrecen un rendimiento excelente.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 ofrecen una alternativa menos retentiva a C18 para compuestos polares y no polares, y son adecuadas para métodos que requieren menos retención que C18. Los cartuchos son ideales para el análisis de:
  • Fármacos y sus metabolitos en muestras biológicas
  • Péptidos en muestras biológicas
Las placas de pocillos SPE HyperSep C8 y los pocillos individuales proporcionan excelentes características de rendimiento para analitos moderadamente polares. También ofrecen la posibilidad de mayores interacciones polares que con C18.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos; peso del lecho 25 mg/2 mL
Peso del lecho 25 mg
Para utilizar con (aplicación) Detección de fármacos, metabolitos y péptidos en muestras biológicas
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep C8
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1/paq.