Learn More
Thermo Scientific™ Cartucho HyperSep™ C18
Código de producto. 10571295 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
25 mg
50 mg
100 mg
100 mg
200 mg
200 mg
500 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
10 mL
15 mL
25 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
10571295 100 mg 1 mL 100 PCS
10344653 1000 mg 6 mL paquete de 30
10631324 200 mg 3 mL 50 PCS
10434963 500 mg 3 mL paquete de 50
10098942 500 mg 6 mL paquete de 30
10610436 50 mg 1 mL paquete de 100
10523364 2000 mg 15 mL paquete de 20
10166203 5000 mg 25 mL paquete de 20
10434445 10.000 mg 75 mL paquete de 10
16293512 1000 mg 15 mL paquete de 20
11514765 100 mg 3 mL paquete de 50
11830493 25 mg 1 mL paquete de 100
13476936 500 mg 10 mL paquete de 50
16873170 100 mg 1 mL paquete de 100
16883170 200 mg 3 mL paquete de 50
16893170 500 mg 3 mL paquete de 50
15982217 500 mg 6 mL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10571295 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60108302
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una mejor retención para la mayoría de compuestos no polares y analitos orgánicos en matrices acuosas con estos cartuchos hidrófobos C18 de fase reversa.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 tienen una fase unida a alquilos altamente retentiva para compuestos no polares a moderadamente polares.El material hidrófobo de la fase reversa es retentivo para la mayoría de compuestos no polares y retiene la mayoría de los analitos orgánicos de las matrices acuosas.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 1 mL
Descripción Peso del lecho de 100 mg; volumen de la columna de 1 mL
Peso del lecho 100 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de compuestos no polares a moderadamente polares
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep C18
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 100/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.