Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ C18
Código de producto. 10724804 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Placa de 96 pocillos fijos C18 100 mg/1 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos C18 10 mg/1 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos C18 25 mg/1 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos C18 50 mg/1 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 100 mg
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 10 mg
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 25 mg
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 50 mg
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Peso del lecho Tamaño de la unidad
10724804 Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 10 mg 10 mg cada uno
10734804 Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 25 mg 25 mg cada uno
10364523 Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 50 mg 50 mg cada uno
10631406 Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 100 mg 100 mg cada uno
13446986 Placa de 96 pocillos fijos C18 100 mg/1 mL, 1/paq. 100 mg cada uno
13436986 Placa de 96 pocillos fijos C18 25 mg/1 mL, 1/paq. 25 mg cada uno
13456986 Placa de 96 pocillos fijos C18 50 mg/1 mL, 1/paq. 50 mg cada uno
13426986 Placa de 96 pocillos fijos C18 10 mg/1 mL, 1/paq. 10 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10724804 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60300425
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Obtenga una mejor retención para la mayoría de compuestos no polares y analitos orgánicos en matrices acuosas con estas placas de pocillos y placas individuales hidrófobas de fase reversa C18.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y ambientales. Las placas de Termo Scientific™ HyperSep™ C18 presentan una fase unida altamente retentiva de enlace alquílico para compuestos no polares a moderadamente polares. El material hidrófobo de la fase reversa es retentivo para la mayoría de compuestos no polares y retiene la mayoría de los analitos orgánicos de las matrices acuosas.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 10 mg
Peso del lecho 10 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de compuestos no polares a moderadamente polares
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep C18
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL