Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos y pocillos individuales HyperSep-96 C18
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 C18 incorporan una fase de alquilo enlazado de alta retención para componentes no polares a moderadamente polares.
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Individual Wells SPE; 100 mg de peso de cama |
| Para utilizar con (aplicación) | Screening of Drugs and Metabolites in Body Fluids |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Absorbente | HyperSep C18 |
| Tipo | Pocillo individual |