Learn More
Thermo Scientific™ Cartucho de aminopropil HyperSep™
Código de producto. 11577581 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
11577581 50 mg 1 mL paquete de 100
10725764 100 mg 1 mL paquete de 100
10680046 200 mg 3 mL paquete de 50
10045824 1000 mg 6 mL paquete de 30
10385053 500 mg 3 mL paquete de 50
10385003 500 mg 6 mL 30 PCS
10055634 2000 mg 15 mL paquete de 20
10330955 5000 mg 25 mL paquete de 20
10026164 10.000 mg 75 mL paquete de 10
16823210 500 mg 3 mL paquete de 50
15840645 500 mg 6 mL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11577581 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60108424
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Obtenga una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales con estos cartuchos de SPE con aminopropil que permiten interacciones de intercambio aniónico y polares.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos con aminopropil Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar para interacciones de intercambio aniónico y polares. La composición química ofrece una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Separación de isómeros estructurales
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Sacáridos, fenoles y derivados del petróleo
El absorbente utilizado en los cartuchos de SPE con aminopropil HyperSep actúa como un intercambiador de aniones débiles y también proporciona mayor retención de aniones fuertes, como los ácidos sulfónicos.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 1 mL
Descripción Peso del lecho de 50 mg; volumen de la columna de 1 mL
Peso del lecho 50 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ácidos fuertes mediante interacciones polares y de intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Aminopropyl
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 1 mL
Cantidad 100/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.