Learn More
Thermo Scientific™ Placas de aminopropilo HyperSep™
Código de producto. 10381235 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
10 mg
25 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen del pocillo (métrico):
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Volumen del pocillo (métrico) unitSize
10381235 10 mg 1 mL cada uno
10555105 25 mg 1 mL cada uno
10117454 50 mg 1 mL cada uno
13407026 10 mg 1 mL cada uno
13417026 100 mg 1 mL cada uno
13497016 25 mg 1 mL cada uno
13487016 50 mg 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10381235 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60300505
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales con estas placas de pocillos de SPE con aminopropil que permiten interacciones de intercambio aniónico y polares.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas con aminopropil Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar para interacciones de intercambio aniónico y polares. La composición química ofrece una excelente retención de los fármacos, los metabolitos y los isómeros estructurales. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Separación de isómeros estructurales
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Sacáridos, fenoles y derivados del petróleo
El absorbente utilizado en las placas de 96 pocillos y en los pocillos individuales de SPE de aminopropil HyperSep actúa como un intercambiador de aniones débiles, y también proporciona mayor retención de aniones fuertes, como los ácidos sulfónicos.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de aminopropil, 1/paq.
Peso del lecho 10 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ácidos fuertes mediante interacciones polares y de intercambio aniónico
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Aminopropyl
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1 Pk.