Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos y pocillos individuales HyperSep-96 Aminopropilo
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 Aminopropilo incorporan un sorbente polar que facilita las interacciones de intercambio, tanto polares como de aniones.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Individual Wells SPE; Cama Peso 25mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Separation of Structural Isomers, Drugs and Metabolites in Biological Fluids |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Absorbente | HyperSep Aminopropyl |
| Tipo | Pocillo individual |