Learn More
Thermo Scientific™ Colector de vacío universal HyperSep™, medidor y base de residuos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Solicite el colector de vacío universal, el medidor y la base de residuos Thermo Scientific™ HyperSep™ como pieza de repuesto para su colector de vacío universal HyperSep. Este colector procesa las muestras en cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) o placas de 96 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colector de vacío universal, medidor y base de residuos |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de fase sólida |
| Para utilizar con (equipo) | Colector en vacío universal |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | Base de residuos y calibre |