Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Pb2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Pb2+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Cartucho protector, 2/paq. |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 5 mm |
| Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
| Tamaño de partículas | 8 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Temperatura | 90°C |
| Tipo USP | L34 |
| Fase estacionaria | Contraión Pb2+ |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.