Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Pb2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Pb2+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 7,7 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
| Tamaño de partículas | 8 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Temperatura | 90°C |
| Tipo USP | L34 |
| Fase estacionaria | Contraión Pb2+ |
| Mostrar más |