Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC H+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Código de producto. 10649453 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
50 mm
100 mm
250 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
7,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10649453 300 mm 7,7 mm cada uno
11517541 250 mm 4 mm cada uno
11507541 100 mm 7,7 mm cada uno
11507531 50 mm 7,7 mm cada uno
11517531 5 mm 3 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10649453 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 69008307780
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, estas columnas para LC se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato H+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.
  • Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
  • Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
  • Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 7,7 mm
Caudal 0,6 mL/min
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 300 mm
Presión máxima 725 psi (50 bar)
Tamaño de partículas 8 μm
pH De 1 a 11
Temperatura 65°C
Tipo USP L17
Fase estacionaria Contraión H+
Material de embalaje Polímero esférico microporoso
Tipo de columna Análisis de carbohidratos
Fase Intercambio de ligandos
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.